Kluczowe dokumenty
330734W
Avanti
SphingoSPLASH I
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
SphingoSPLASH I LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Próba
>99% (TLC)
Formularz
methanol solution
opakowanie
package of 1 × 1 ea
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330734W-1EA)
Komponenty
The SphingoPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec InternalStandard is supplied in 1 mL of methanol and contains the following components: Mixture ComponentTarget Conc. (10 μM) C15 Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0)C15 Glucosyl(β) Ceramide-D7 (d18:1-D7/15:0)C13 Galactosyl(β) Ceramide-D7 (d18:1-D7/13:0)C15 Lactosyl(β) Ceramide-D7 (d18:1-D7/15:0)C13 Dihydroceramide-d7 (d18:0-D7/13:0)15:0 SM (d18:1/15:0)-D9
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)