Merck
700311P
Avanti
Glyco-3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid (NPCBA2)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-(2-karboksymetylo)-amid kwasu cholanowego-3ß,5α,6ß-triolu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H43NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
465.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@@]3(O)[C@H](O)C2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO6/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-17-12-21(29)26(33)13-16(28)8-11-25(26,3)20(17)9-10-24(18,19)2/h15-21,28-29,33H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-,24-,25-,26+/m1/s1
Klucz InChI
PVXZQUUYXFMXMF-ABSIFXOISA-N
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700311P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)