50639-U
Ascentis® Express 90 Å PCS-C18, 2.7 µm HPLC Column
column L × I.D. 150 mm × 1.5 mm, pk of 1 ea
About This Item
Polecane produkty
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Poziom jakości
opakowanie
pk of 1 ea
zakres etykietowania
7.5% Carbon loading
maksymalna temperatura
60 °C (pH2/60; pH7/40)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
150 mm × 1.5 mm
powierzchnia
125 m2/g
macierz
superficially porous particle particle platform (Fused-Core®)
grupa aktywna macierzy
C18 bonding, dimethyloctadecylsilane, positively charged ligand
wielkość porów
2.7 μm particle size
90 Å average pore size
operating pH range
2-7
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)