50461-U
Ascentis® Express 90 Å C18 PCP (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC ze stopionym rdzeniem C18 z powłoką rdzeniową (SPP)
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ascentis® Express C18 PCP HPLC Columns, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
powierzchnia
135 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)