Merck
860735E
Avanti
3-O-sulfo-galactosyl(β) sphingosine-d7 (d18:1) ammonium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
3-O-sulfo-D-galaktozylo(β) D-erytro-sfingozyna-d7 (d18:1, sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H43D7N2O10S
Masa cząsteczkowa:
565.77
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
ethanol solution
opakowanie
package of 1 × 100 μg ((860735E-100UG))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(N)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C24H47NO10S.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-33-24-22(29)23(35-36(30,31)32)21(28)20(16-26)34-24;/h14-15,18-24,26-29H,2-13,16-17,25H2,1H3,(H,30,31,32);1H3/b15-14+;/t18-,19+,20+,21-,22+,23-,24+;/m0./s1/i1D3,2D2,3D2;
Klucz InChI
AQKRGBHKEUDQAP-XERQGIKSSA-N
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (860735E-100UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)