Merck
860076W
Avanti
C18:0 GM1-d5
Avanti Research - A Croda Brand 860076W, methanol solution
Synonim(y):
C18:0 GM1 Gangliozyd-d5 (syntetyczny, sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C73H129D5N4O31
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1568.88
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (860076W-100ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860076W
stężenie
0.1 mg/mL
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O[C@@H]4O[C@H](C
Opis ogólny
Gangliozydy są glikosfingolipidami, zawierającymi jedną lub więcej reszt kwasu sialowego. Są one pogrupowane według liczby reszt kwasu sialowego: jedna (M), dwie (D) lub trzy (T). Gangliozyd GM1 oznacza glikolipid, który zawiera monosialilowany tetraozowy oligosacharyd (Galβ1 & 3GalNAcβ1 & 4(NeuAcα2 & 3)Galβ1 & 4Glcβ1 & 1′Cer). Gangliozyd C18:0 GM1 zawiera kwas stearynowy jako jeden z łańcuchów kwasów tłuszczowych. Są to normalne składniki błon plazmatycznych komórek ssaków i występują obficie w błonach neuronalnych. Strukturalnie posiadają one łańcuch oligosacharydowy stanowiący część hydrofilową w środowisku pozakomórkowym oraz cząsteczkę ceramidową stanowiącą część hydrofobową w warstwie lipidowej błony. Długość i stopień nienasycenia obu łańcuchów alkilowych obecnych w gangliozydzie wpływa na płynność i przepuszczalność błony. Część ceramidowa reguluje aktywność białek związanych z błoną.
Działania biochem./fizjol.
Gangliozydy odgrywają ważną rolę w rozpoznawaniu komórek, adhezji komórek, hamowaniu kontaktu i różnicowaniu tkanek. Gangliozyd GM1 wiąże toksynę cholery.
Opakowanie
Ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cyclic AMP accumulation in HeLa cells induced by cholera toxin. Involvement of the ceramide moiety of GM1 ganglioside.
Masserini M, et al.
The Biochemical Journal, 271(1), 107-111 (1990)
Preparation of GM1 ganglioside molecular species having homogeneous fatty acid and long chain base moieties.
Sonnino S, et al.
Journal of Lipid Research, 26(2), 248-257 (1985)
Structural characterization of the GM1 ganglioside by infrared multiphoton dissociation, electron capture dissociation, and electron detachment dissociation electrospray ionization FT-ICR MS/MS.
McFarland MA, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 16(5), 752-762 (2005)