Merck
860074W
Avanti
C18:0 GM3 (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand 860074W, methanol solution
Synonim(y):
C18:0 Gangliozyd GM3 (syntetyczny, sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C59H111N3O21
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1198.52
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (860074W-100ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860074W
stężenie
0.1 mg/mL (860074W-100ug)
typ lipidu
sphingolipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O)[C@@H](CO)O1.[NH4+]
InChI
1S/C59H108N2O21.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-46(69)61-40(41(66)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)38-77-56-51(73)50(72)53(45(37-64)79-56)80-57-52(74)55(49(71)44(36-63)78-57)82-59(58(75)76)34-42(67)47(60-39(3)65)54(81-59)48(70)
Klucz InChI
WFQOHDPRXSLGNK-BLVJLEROSA-N
Opis ogólny
Gangliozyd monosialodiheksozylogangliozydowy (GM3) to związane z błoną glikosfingolipidy (GSL). Składają się z reszty kwasu sialowego i oligosacharydowej struktury głowy. GM3 jest obecny w komórkach mleka i nerek. GM3 jest najczęściej występującym gangliozydem w tkankach.
Działania biochem./fizjol.
Gangliozyd monosialodiheksozylogangliozyd (GM3) moduluje apoptozę, proliferację i różnicowanie komórek. Jest również niezbędny dla komórkowych szlaków sygnałowych, adhezji i mobilności komórek. GM3 zapobiega działaniu receptora czynnika wzrostu fibroblastów. Niski poziom gangliozydu GM3 jest związany z patogenezą reumatoidalnego zapalenia stawów. GM3 utrzymuje funkcje immunologiczne poprzez hamowanie produkcji cytokin.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (860074W-100ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Igor Vukovic et al.
Kidney & blood pressure research, 40(3), 306-314 (2015-06-06)
Despite scientific advances, diabetic nephropathy remains both a therapeutical challenge, and one of the major diabetic complications. Chemical structure of gangliosides, the most complex of glycosphingolipids, is characterised by one or more sialic acids and carbohydrate groups linked to a