Kluczowe dokumenty
860403C
Avanti
16:0-d31-18:1 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand 860403C
Synonim(y):
1-palmitoyl-d31-2-oleoyl-sn-glycero-3-[phospho-L-serine] (sodium salt)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (860403C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860403C
stężenie
10 mg/mL (860403C-10mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([
InChI
1S/C40H76NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(43)51-36(34-49-52(46,47)50-35-37(41)40(44)45)33-48-38(42)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,36-37H,3-16,19-35,41H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47);/q;+1/p-1/b18-17-;/t36-,37+;/m1./s1/i2D3,4D2,6D2,8D2,10D2,12D2,14D2,16D2,19D2,21D2,23D2,25D2,27D2,29D2,31D2;
Klucz InChI
RQYKXRYGZHMUSU-XETPNRLVSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)