Merck
860094P
Avanti
C17:0 GM1 (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
C17:0 GM1 (synthetic)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C72H132N4O31
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1549.83
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.22
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 100 μg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860094P-100UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)