Merck
330733P
Avanti
C13 3-O-sulfogalactostyl(β) Ceramide-d7 (d18:1(d7)/13:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
3-O-sulfo-D-galaktozylo-ß1-1′-N-tridekanoilo-D-erytro-sfingozyna (d7) (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H67D7N2O11S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
762.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (330733P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
Opis ogólny
C13 3-O-sulfogalaktostyl(β) Ceramide-d7 (d18:1(d7)/13:0) jest deuterowaną pochodną C13 3-O-sulfogalaktostylo(β) ceramidu.
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)