Kluczowe dokumenty
791660P
Avanti
CER2(d9)
N-palmitoyl(d9) D-erythro-sphingosine, powder
Synonim(y):
16:0-d9 Ceramid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H58D9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
546.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (791660P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 791660P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (791660P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)