Kluczowe dokumenty
791923P
Avanti
CER3(d9)
N-palmitoyl(d9) D-ribo-phytosphingosine, powder
Synonim(y):
N16:0-d9 phytosphingosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H60D9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
564.97
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (791923P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 791923P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791923P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3