Merck
860849P
Avanti
CER1 (d18:1/26:0/18:1(d9))
Avanti Research - A Croda Brand 860849P, powder
Synonim(y):
N-[26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl]-D-erythro-sphingosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H110D9NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
967.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860849P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860849P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)=O)CO
Klucz InChI
RFBLXZKZNTVZAR-NEIKQTTESA-N
Opis ogólny
CER1 (d18:1/26:0/18:1(d9)) lub N-(26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl)D-erythro-sphingosine(C26:0/d9-C18:1 EOS)] jest deuterowanym sfingolipidem.
Zastosowanie
CER1 (d18:1/26:0/18:1(d9)) lub N-(26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl)D-erythro-sphingosine(C26:0/d9-C18:1 EOS)] został użyty jako standard w chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS)/MS do ilościowego pomiaru ceramidów warstwy rogowej naskórka (SC) u ludzi i myszy.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860849P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)