Merck
860855P
Avanti
RBM14C12
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-((2S,3R)-1,3-dihydroksy-5-((2-okso-2H-chromen-7-ylo)oksy)pentan-2-ylo)dodekanamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H39NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H](NC(CCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)CCOC1=CC=C(C=CC(O2)=O)C2=C1
InChI
1S/C26H39NO6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-25(30)27-22(19-28)23(29)16-17-32-21-14-12-20-13-15-26(31)33-24(20)18-21/h12-15,18,22-23,28-29H,2-11,16-17,19H2,1H3,(H,27,30)/t22-,23+/m0/s1
Klucz InChI
NDFWDPYHZLWFTO-XZOQPEGZSA-N
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860855P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)