Merck
PHL86063
Luteolin 4′-glucoside
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 4′-glucoside, Juncein
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.38
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2OC(C3=CC=C(O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)C(O)=C3)=C1
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-16-18(27)19(28)20(29)21(32-16)31-13-2-1-8(3-10(13)24)14-6-12(26)17-11(25)4-9(23)5-15(17)30-14/h1-6,16,18-25,27-29H,7H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Klucz InChI
UHNXUSWGOJMEFO-QNDFHXLGSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: achillea
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL86063-10MG4065267929750