Merck
PHL85644
Junceine N-oxide
phyproof® Reference Substance
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H27NO8
Masa cząsteczkowa:
385.41
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1OCC2=CC[N+]3([O-])[C@@]2([H])[C@H](OC([C@]([C@@](C)(O)[C@@]1(CO)O)([H])C(C)C)=O)CC3
InChI
1S/C18H27NO8/c1-10(2)13-15(21)27-12-5-7-19(25)6-4-11(14(12)19)8-26-16(22)18(24,9-20)17(13,3)23/h4,10,12-14,20,23-24H,5-9H2,1-3H3/t12-,13+,14-,17-,18+,19?/m1/s1
Klucz InChI
PDGVNRYHKKLONF-ICUBLQGZSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Sprawdź całą naszą ofertę wzorców alkaloidów pirolizydynowych.
Komentarz do analizy
Do analizy fitotoksyn. Alkaloid pirolizydynowy (PA)
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)