Merck
PHL83518
Koenigicine
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3,11-Dihydro-8,9-dimethoxy-3,3,5-trimethylpyrano[3,2-a]carbazole, Kenimbidine, Koenidine, Koenimbidine, NSC 127151
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.39
Beilstein:
1224366
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
COc1cc2[nH]c3c4C=CC(C)(C)Oc4c(C)cc3c2cc1OC
InChI
1S/C20H21NO3/c1-11-8-14-13-9-16(22-4)17(23-5)10-15(13)21-18(14)12-6-7-20(2,3)24-19(11)12/h6-10,21H,1-5H3
Klucz InChI
IUZVYLWUISSZCS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ta substancja jest dostarczana z certyfikowaną czystością chromatograficzną. Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)