Key Documents
235199
7-Methoxycoumarin-4-acetic acid
97%
Synonim(y):
7-Methoxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-acetic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
193 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
DMF: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
ciąg SMILES
COc1ccc2C(CC(O)=O)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C12H10O5/c1-16-8-2-3-9-7(4-11(13)14)5-12(15)17-10(9)6-8/h2-3,5-6H,4H2,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
ZEKAXIFHLIITGV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- as fluorescent probe in preparation of two novel LysB29 selectively labelled fluorescent derivatives of human insulin
- in the preparation of cell-penetrating peptide transportan 10 (tp10)
- as fluorescent label for peptides
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?