Key Documents
335665
7-Hydroxycoumarinyl-4-acetic acid
97%
Synonim(y):
Umbelliferone-4-acetic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
mp
212 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
ciąg SMILES
OC(=O)CC1=CC(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C11H8O5/c12-7-1-2-8-6(3-10(13)14)4-11(15)16-9(8)5-7/h1-2,4-5,12H,3H2,(H,13,14)
Klucz InChI
BNHPMQBVNXMPDU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)