Merck
860850P
Avanti
CER1 (d18:1/26:0/18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860850P, powder
Synonim(y):
N-[26-oleoyloxy hexacosanoyl]-D-erythro-sphingosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H119NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
958.61
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860850P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860850P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(N[C@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Opis ogólny
CER1 (d18:1/26:0/18:1), also referred as N-[26-oleoyloxy hexacosanoyl]-D-erythro-sphingosine, is an esterified ceramide. This lipid contains esterified ω-hydroxy (EO) fatty acid and 2 hydroxyl groups on its base moiety.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860850P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)