Merck
860685P
Avanti
Lyso-SM-d9
Avanti Research - A Croda Brand (860685P), powder
Synonim(y):
Sfingozylofosforylocholina-d9
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H40D9N2O5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
473.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860685P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand (860685P)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C23H49N2O5P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)22(24)21-30-31(27,28)29-20-19-25(2,3)4/h17-18,22-23,26H,5-16,19-21,24H2,1-4H3/b18-17+/t22-,23+/m0/s1/i2D3,3D3,4D3
Klucz InChI
JLVSPVFPBBFMBE-IQSZTMPESA-N
Opis ogólny
Lyso-SM-d9 jest deuterowaną lizo-SM. Lizosfingomielina (Lyso-SM) jest otrzymywana ze sfingomieliny w wyniku rozszczepienia wiązania N-acylowego ceramidów w sfingomielinie za pomocą hydrolazy.
Działania biochem./fizjol.
Lizosfingomielina (Lyso-SM) funkcjonuje jako mediator lipidowy. Odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu komórek skóry, naczyń krwionośnych, mózgu i serca. Pomaga również w funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lyso-sphingomyelin is elevated in dried blood spots of Niemann-Pick B patients
Chuang W L, et al.
Molecular Genetics and Metabolism, 111(2), 209-211 (2014)
A novel enzyme that cleaves the N-acyl linkage of ceramides in various glycosphingolipids as well as sphingomyelin to produce their lyso forms.
Ito M
The Journal of Biological Chemistry, 270(41), 24370-24374 (1995)