Merck
860952P
Avanti
Lyso GB3 (synthetic)
powder
Synonim(y):
Globotriaozylofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H67NO17
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
785.91
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 500 μg (860952P-500UG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]2O)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]3O)O)[C@@H]1O
InChI
1S/C36H67NO17/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-21(41)20(37)19-49-34-30(47)27(44)32(23(17-39)51-34)54-36-31(48)28(45)33(24(18-40)52-36)53-35-29(46)26(43)25(42)22(16-38)50-35/h14-15,20-36,38-48H,2-13,16-19,37H2,1H3/b15-14+/t20-,21+,22+,23+,24+,25-,26-,2
Klucz InChI
GRGNVOCPFLXGDQ-TWHXEDJUSA-N
Opis ogólny
Globotriaozylofingozyna (Lyso GB3) jest deacylowaną formą globotriaozyloceramidu. Jest to krążący bioaktywny glikolipid.
Zastosowanie
Globotriaozyna (Lyso GB3) została wykorzystana jako wzorzec w generowaniu krzywej kalibracyjnej metodą ultra-wydajnej chromatografii cieczowej (UPLC).
Działania biochem./fizjol.
Globotriaozylofingozyna (Lyso GB3) jest potencjalnym biomarkerem choroby Fabry'ego.
Opakowanie
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem (860952P-500UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rui Quinta et al.
Gene, 536(1), 97-104 (2013-12-18)
Fabry disease is an X-linked lysosomal storage disease (LSD) caused by deficient activity of α-Galactosidase A (α-Gal A). As a result, glycosphingolipids, mainly globotriaosylceramide (Gb3), progressively accumulate in body fluids and tissues. Studies aiming at the identification of secondary lipid