Merck
860535P
Avanti
Glucosyl(β) Sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
D-glukozylo-β1-1′-D-erytro-sfingozyna, Glukozylofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H47NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (860535P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860535P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860535P-50mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18?,19-,20-,21-,22+,23+,24-/m1/s1
Klucz InChI
HHJTWTPUPVQKNA-SKXACSAKSA-N
Opis ogólny
Glukozylofingozyna jest lizo pochodną glukozyloceramidu (GlcCer).
Zastosowanie
Można stosować glukozylo(β) sfingozynę (d18:1) lub D-glukozylo-β1-1′-D-erytrofingozynę:
  • do badań przesiewowych lipidów, które szybko i odwracalnie zmieniają przezbłonowy opór elektryczny (TER) lub przepuszczalność połączeń ścisłych (TJ) w tkance nabłonkowej
  • jako wzorzec do ilościowego oznaczania glukozylosfingozyny u pacjentów z chorobą Gauchera przy użyciu chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas z jonizacją elektrorozpryskową (LC/ESI-MS/MS)
  • jako wzorzec wewnętrzny do ilościowego oznaczania lizoglukozyloceramidu w osoczu w chorobie Gauchera przy użyciu chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
Działania biochem./fizjol.
Glukozylosfingozyna jest potencjalnym biomarkerem choroby Gauchera. Moduluje uwalnianie Ca2+ w mikrosomach mózgu.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860535P-25 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860535P-50 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860535P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Magali Pettazzoni et al.
PloS one, 12(7), e0181700-e0181700 (2017-07-28)
The biological diagnosis of sphingolipidoses currently relies on the measurement of specific enzymatic activities and/or genetic studies. Lysosphingolipids have recently emerged as potential biomarkers of sphingolipidoses and Niemann-Pick type C in plasma. We developed a sensitive and specific method enabling
Nick Dekker et al.
Blood, 118(16), e118-e127 (2011-08-27)
Gaucher disease, caused by a deficiency of the lysosomal enzyme glucocerebrosidase, leads to prominent glucosylceramide accumulation in lysosomes of tissue macrophages (Gaucher cells). Here we show glucosylsphingosine, the deacylated form of glucosylceramide, to be markedly increased in plasma of symptomatic