Kluczowe dokumenty
860537P
Avanti
Galactosyl(β) Sphingosine (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860537P, powder
Synonim(y):
D-galactosyl-β1-1′-D-erythro-sphingosine
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (860537P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860537P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860537P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+/m0/s1
Klucz InChI
HHJTWTPUPVQKNA-PIIMIWFASA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)