Merck
860844P
Avanti
C18 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860844P, powder
Synonim(y):
D-galaktozylo-β-1,1′-N-stearoilo-D-erytro-sfingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H81 NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
728.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860844P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860844P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C42H81NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b31-29+
Klucz InChI
YMYQEDCYNANIPI-OWWNRXNESA-N
Zastosowanie
Ceramid C18 galaktozylo(β) (d18:1/18:0) lub D-galaktozylo- β -1,1′-N-stearoilo-D-erytro-sfingozyna zostały użyte jako wzorzec cerebrozydu w analizie izomerów glikolipidów przy użyciu separacji spektrometrii ruchliwości jonów o ultrawysokiej rozdzielczości.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860844P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roza Wojcik et al.
International journal of molecular sciences, 18(1) (2017-01-21)
Understanding the biological roles and mechanisms of lipids and glycolipids is challenging due to the vast number of possible isomers that may exist. Mass spectrometry (MS) measurements are currently the dominant approach for studying and providing detailed information on lipid