Merck
860840P
Avanti
C18(2R-OH) Galactosyl(β) Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 860840P, powder
Synonim(y):
D-galaktozylo-β1-1′-N-[2′′(R)-hydroksystearoilo]-D-erytrofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H81NO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
744.09
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860840P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860840P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C42H81NO9/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(46)41(50)43-34(33-51-42-40(49)39(48)38(47)37(32-44)52-42)35(45)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h28,30,34-40,42,44-49H,3-27,29,31-33H2,1-2H3,(H,43,50)/b30-28+/t34-,35+,36+,37+,38-,39-,40+
Klucz InChI
ONDPKGSAWAOCRS-KCJZCHLQSA-N
Opis ogólny
Ceramid galaktozylowy jest złożonym glikosfingolipidem, który jest głównym składnikiem osłonki mielinowej. Składa się z pojedynczej reszty galaktozy połączonej z ceramidem.
Zastosowanie
Ceramid C18(2R-OH) galaktozylo(β) został wykorzystany jako wzorzec do badania nienasyconych glikosfingolipidów metodą shotgun. Został również wykorzystany jako wzorzec lipidowy do analizy jonizacji desorpcji laserowej wspomaganej matrycą (MALDI).
Działania biochem./fizjol.
Galaktozyloceramid jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania i stabilności mieliny.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860840P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matrix-free mass spectrometry imaging of mouse brain tissue sections on silicon nanopost arrays
Fincher JA, et al.
The Journal of Comparative Neurology (2018)
Pediatric Neurology (2013)
Gangliosides in Health and Disease (2018)
Divalent cation-mediated interaction between cerebroside sulfate and cerebrosides: an investigation of the effect of structural variations of lipids by electrospray ionization mass spectrometry
Koshy KM, et al.
Biophysical Journal, 77(1), 306-318 (1999)
Structural analysis of unsaturated glycosphingolipids using shotgun ozone-induced dissociation mass spectrometry
Barrientos RC, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 28(11), 2330-2343 (2017)