Kluczowe dokumenty
860641P
Avanti
Sphingosine-1-Phosphate (d17:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
D-erythro-sphingosine-1-phosphate (C17 base)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860641P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860641P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@]([H])(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C17H36NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(19)16(18)15-23-24(20,21)22/h13-14,16-17,19H,2-12,15,18H2,1H3,(H2,20,21,22)/b14-13+/t16-,17+/m0/s1
Klucz InChI
VITGNIYTXHNNNE-LHMZYYNSSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)