Merck
860491P
Avanti
D-ribo-Phytosphingosine-1-Phosphate
Avanti Research - A Croda Brand 860491P, powder
Synonim(y):
4-hydroksyfinganino-1-fosforan (Saccharomyces Cerevisiae)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H40NO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.49
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860491P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860491P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860491P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C18H40NO6P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(20)18(21)16(19)15-25-26(22,23)24/h16-18,20-21H,2-15,19H2,1H3,(H2,22,23,24)/t16-,17+,18-/m0/s1
Klucz InChI
AYGOSKULTISFCW-KSZLIROESA-N
Opis ogólny
D-rybo-fitosfingozyno-1-fosforan(phS1P) jest ligandem dla receptora sfingozyno-1-fosforanu 4. Jest on obecny w błonach roślin, grzybów, tkanek ssaków i bakterii.
Zastosowanie
D-rybo-fosforo-1-fosforan jest odpowiedni do stosowania jako ligand dla receptora sfingozyno-1-fosforanowego 4 w badaniach wiązania kompetycyjnego. Nadaje się również do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do ilościowego oznaczania zasad sfingozyny w próbkach kukurydzy przy użyciu spektrometrii masowej i wysokosprawnej chromatografii cieczowej w odwróconej fazie.
Działania biochem./fizjol.
D-rybo-fitosfingozyno-1-fosforan(phS1P) odgrywa kluczową rolę we wzroście komórek. W drożdżach koordynuje odpowiedź na stres cieplny.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860491P-1mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860491P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Asymmetric synthesis of d-ribo-phytosphingosine from 1-tetradecyne and (4-methoxyphenoxy) acetaldehyde
Liu Z, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 75(13), 4356-4364 (2010)
Maize seedling blight induced by Fusarium verticillioides: Accumulation of fumonisin B1 in leaves without colonization of the leaves
Baldwin TT, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62(9), 2118-2125 (2014)
Translocation of sphingoid bases and their 1-phosphates, but not fumonisins, from roots to aerial tissues of maize seedlings watered with fumonisins
Zitomer NC, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(12), 7476-7481 (2010)
Pharmacological characterization of human S1P4 using a novel radioligand,[4, 5-3H]-dihydrosphingosine-1-phosphate
Fossetta J, et al.
British Journal of Pharmacology, 142(5), 851-860 (2004)
Priya Gupta et al.
Plant molecular biology, 103(1-2), 173-184 (2020-02-27)
Arabidopsis LONG-CHAIN BASE KINASE 1 (LCBK1) interacts with MEDEA, a component of PCR2 complex that negatively regulates immunity. LCBK1 phosphorylates phytosphingosine and thereby promotes stomatal immunity against bacterial pathogens. Arabidopsis polycomb-group repressor complex2 (PRC2) protein MEDEA (MEA) suppresses both pattern-triggered
Global Trade Item Number
SKUGTIN
860491P-1MG4061835317288
860491P-5MG4061835317295