567727
D-erythro-Sphingosine-1-phosphate
A putative second messenger that mobilizes calcium from intracellular stores via an IP3-independent pathway.
Synonim(y):
D-erythro-Sphingosine-1-phosphate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
methanol: 0.5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)(OC[C@H](N)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)(O)O
InChI
1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Klucz InChI
DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Mobilizes calcium from intracellular stores
Opakowanie
Ostrzeżenie
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Inne uwagi
Mattie, M., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 3181.
Olivera, A. and Spiegel, S. 1993. Nature365, 557.
Desai, N.N., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 23122.
Sadahira, Y., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 9686.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3