539648
Staurosporine, N-Benzoyl
A cell-permeable Staurosporine derivative that displays antitumor properties.
Synonim(y):
Staurosporine, N-Benzoyl, PKG Inhibitor IX, N-Benzoylstaurosporine, CGP 41 251, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor X, PKC412, PKG Inhibitor IX, N-Benzoylstaurosporine, CGP 41 251, PKC412, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor X
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
tan
rozpuszczalność
DMSO: 6 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C35H30N4O4/c1-34(42-4)30(37(3)32(41)19-12-6-5-7-13-19)33-38-23-16-10-8-14-20(23)26-27-22(18-36-31(27)40)25-21-15-9-11-17-24(21)39(29(25)28(26)38)35(34,2)43-33/h5-17,30,33H,18H2,1-4H3,(H,36,40)/t30-,33-,34-,35+/m1/s1
Klucz InChI
IIQIEMHSDLLZQA-QZPVEUDVSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
PKC (α, β and γ), PDGFRβ, VEGFR2, Syk, PKCη, PKCδ, Flk-1, Flt3, Cdk1/B, PKA, c-Kit, c-Fgr, c-Src, VEGFR1, and EGFR
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Fabbro, D., et al. 2000. Anticancer Drug Des.15, 17.
Meyer, T., et al. 1999. Int. J. Cancer81, 669.
Meyer, T., et al. 1989. Int. J. Cancer43, 851.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2