Merck
860654P
Avanti
sphinganine (d17:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860654P, powder
Synonim(y):
D-erytro-spinganina (zasada C17)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H37NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860654P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860654P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860654P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(20)16(18)15-19/h16-17,19-20H,2-15,18H2,1H3/t16-,17+/m0/s1
Klucz InChI
KFQUQCFJDMSIJF-DLBZAZTESA-N
Opis ogólny
Sfinganina (d17:0), określana również jako dihydrospingozyna, jest pozbawiona podwójnego wiązania. Dekarboksylująca kondensacja seryny z palmitoilo-CoA daje keto-półprodukt (2-oksosfinganinę), który jest następnie redukowany przez NADPH, tworząc sfinganinę.
Zastosowanie
Sfinganina (d17:0) została wykorzystana w chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS) do oceny in situ wykorzystania dihydrofingozyny w komórkach białaczki opornych na N-(4-hydroksyfenylo)retinamid (4-HPR). Nadaje się do stosowania jako wzorzec wewnętrzny w badaniach metabolomicznych.
Działania biochem./fizjol.
Sfinganina (SPA) lub D-erytrofinganina bierze udział w szlaku biosyntezy sfingolipidów. Działa jako prekursor ceramidu. SPA ma zdolność hamowania aktywności kinazy białkowej c. Akumulacja SPA umożliwia fumonizynie B1 stymulowanie apoptozy. Ma również zdolność blokowania transportu cholesterolu w chorobie Niemanna-Picka typu C (NPC).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860654P-10mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860654P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lipids
Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular and Medical Aspects., 14(5), 833-876 (2011)
Quantification of sphingosine and sphinganine from crude lipid extracts by HPLC electrospray ionization tandem mass spectrometry
Lieser B, et al.
Journal of Lipid Research, 44(11), 2209-2216 (2003)
C F Roff et al.
Developmental neuroscience, 13(4-5), 315-319 (1991-01-01)
Niemann-Pick Type C (NPC) disease is a cholesterol lipidosis resulting from defective postlysosomal cholesterol transport. In normal cells this segment of cholesterol trafficking is inhibited by treatment with either U18666A or imipramine. Other compounds are also capable of blocking postlysosomal
mTORC2 promotes tumorigenesis via lipid synthesis
Guri Y, et al.
Cancer Cell, 32(6), 807-823 (2017)
Evaluation of bioactive sphingolipids in 4-HPR-resistant leukemia cells
Apraiz A, et al.
BMC Cancer, 11(1), 477-477 (2011)