Merck
860674P
Avanti
Sphinganine (d20:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860674P, powder
Synonim(y):
D-erythro-sphinganine (C20 base)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H43NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860674P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860674P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H43NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(21)18-22/h19-20,22-23H,2-18,21H2,1H3/t19-,20+/m0/s1
Klucz InChI
UFMHYBVQZSPWSS-VQTJNVASSA-N
Opis ogólny
Sfinganina (d20:0), znana również jako dihydrofingozyna C20 lub ikozasfinganina, jest analogiem C20 sfinganiny. Sfinganina jest pochodną sfingozyny. Powstaje w retikulum endoplazmatycznym w wyniku dekarboksylacyjnej kondensacji palmitoilo-CoA i seryny.
Zastosowanie
Sfinganina (d20:0) została wykorzystana jako wzorzec w chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) do analizy ilościowej długołańcuchowych zasad sfingolipidów roślinnych.
Działania biochem./fizjol.
Sfinganina (d20:0) bierze udział w adaptacji drożdży do stresu cieplnego. Sfinganina hamuje kinazę białkową C w nienaruszonych ludzkich neutrofilach. Może działać jako biomarker do diagnozowania sfingolipidoz. Hamuje transport cholesterolu w chorobie Niemanna-Picka typu C (NPC).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860674P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G M Jenkins et al.
The Journal of biological chemistry, 272(51), 32566-32572 (1998-01-24)
A role for sphingolipids in the yeast heat stress response has been suggested by the isolation of suppressors of mutants lacking these lipids, which are unable to grow at elevated temperatures. The current study examines the possible role of sphingolipids
Lipids
Basic neurochemistry: principles of molecular, cellular, and medical neurobiology (2011)
Graham Brogden et al.
Biomolecules, 9(9) (2019-09-11)
Sphingolipids are an important group of lipids that play crucial roles in living cells, facilitating cell recognition, signal transduction and endocytosis. The concentration of sphingosine and some of its derivatives like sphinganine may serve as a biomarker for the diagnosis
Rajkumar Vutukuri et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(3), 3932-3942 (2020-01-17)
Sphingosine 1-phosphate (S1P) signaling influences numerous cell biological mechanisms such as differentiation, proliferation, survival, migration, and angiogenesis. Intriguingly, our current knowledge is based solely on the role of S1P with an 18-carbon long-chain base length, S1P d18:1. Depending on the
Katja Jakobi et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-04-05)
Hepatocellular carcinoma (HCC) shows a remarkable heterogeneity and is recognized as a chemoresistant tumor with dismal prognosis. In previous studies, we observed significant alterations in the serum sphingolipids of patients with HCC. This study aimed to investigate the in vitro