53916-U
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC ze stopionym rdzeniem i powłoką polarną (SPP)
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ascentis® Express RP-Amide, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L60
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 3 mm
powierzchnia
135 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
amide, alkyl phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å
Zakres roboczy pH
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Informacje prawne
Zastosowanie
kartridż do prekolumny
produkt powiązany
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
The sample complexity makes it important to use highly-efficient, highly-selective phases and columns that are compatible with different detection systems to maximize the information from HPLC experiments. Ascentis Express Fused-Core® columns meet these requirements.
Sigma-Aldrich.com presents an article about innovative particle technology and RP-Amide bonding chemistry provide the benefits of speed, resolution, selectivity, aqueous stability, and improved peak shape for bases.
Innowacyjna technologia cząstek i chemia wiązania RP-Amide zwiększają wydajność chromatografii, poprawiając kształt piku i rozdzielczość.
HPLC Analysis of Benzoic Acid and Sorbic Acid on Ascentis® Express RP-Amide ("Green" Mobile Phase Conditions)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.