Kluczowe dokumenty
565322-U
Supelco
Ascentis® RP-Amide (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna do chromatografii w odwróconej fazie RP-Amide
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Ascentis® RP-Amide HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L60
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
19.5% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
450 m2/g
pokrycie powierzchni
2.7 μmol/m2
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupa aktywna macierzy
amide, alkyl phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
100 Å
Zakres roboczy pH
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
The Ascentis family of columns is the fourth generation of HPLC column technology from Supelco scientists. Ascentis columns are bonded on high purity, 100 Angstrom silica including 3, 5, and 10 micron particle size. Columns are designed for small molecule applications and are scalable from micro columns (1.0 mm I.D.) to preparative dimensions (50 mm I.D.). The family includes C18, C8, Phenyl, Si and embedded polar group phase, RP-Amide.
Ascentis RP-Amide is a new generation ultra low bleed, embedded polar group (EPG) phase that provides orthogonal selectivity and increased resolution for HPLC and LC-MS analysis of polar compounds. The Ascentis RP-Amide is the first choice in embedded polar group HPLC phases.
Zastosowanie
  • Przygotowanie mieszanej fazy stacjonarnej do separacji peptydów i białek w wysokosprawnej chromatografii cieczowej: Podkreśla zastosowanie kolumny 2445 RP-Amide HPLC w opracowywaniu faz stacjonarnych o mieszanym trybie pracy, dodatkowo demonstrując jej wszechstronność w obsłudze różnorodnych związków biochemicznych i jej kluczową rolę w rozwoju badań farmaceutycznych i proteomicznych (Alharthi et al., 2022).
  • Połączenie on-line ekstrakcji do fazy stałej z chromatograficzną separacją sulfonamidów za pomocą kolumn ze stopionym rdzeniem w sekwencyjnej chromatografii iniekcyjnej: Pokazuje skuteczność kolumn 2445 RP-Amide HPLC w analizie środowiskowej, w szczególności do wykrywania zanieczyszczeń w złożonych matrycach. Badanie to podkreśla solidność i wysoką rozdzielczość kolumny, czyniąc ją nieocenioną w laboratoriach środowiskowych (Batista et al., 2015).
  • Oznaczanie zearalenonu i jego metabolitów w raku endometrium za pomocą sprzężonych technik separacji: Wykazuje krytyczną rolę kolumn 2445 RP-Amide HPLC w badaniach klinicznych, w szczególności w czułym i dokładnym pomiarze biomarkerów w diagnostyce raka. Doskonała retencja kolumny dla związków polarnych okazuje się niezbędna do precyzyjnych analiz biomedycznych (Gadzała-Kopciuch et al., 2011).
Cechy i korzyści
  • Excellent retention and peak shape for polar compounds
  • 100% aqueous compatibility
  • Ultra low bleed, LC-MS compatible
  • Unique selectivity
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Rihana Parveen Shaik et al.
Journal of pharmaceutical analysis, 3(6), 489-499 (2013-12-01)
Liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was used for simultaneous quantification of tolterodine and its metabolite 5-hydroxy methyl tolterodine in rat plasma. Tolterodine-d6 and 5-hydroxy methyl tolterodine-d14 were used as internal standards (IS). Chromatographic separation was performed on Ascentis Express
Jakub Fibigr et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 151, 291-300 (2018-02-08)
The presented work describes the development and validation of a rapid UHPLC-UV method using a fused core particle column with an RP-Amide stationary phase for the separation and quantitative analysis of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts. Three
Global Trade Item Number
SKUGTIN
565322-U4061838545275