G005672
Analiza HPLC benzoesanu i sorbinianu w 2445 Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53916-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium phosphate monobasic, pH 2.5 with phosphoric acid; [B] ethanol; (75:25, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 1 μL
sample: 50 mg/L each
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)