Kluczowe dokumenty
G005623
Analiza HPLC rozpuszczalnych w wodzie witamin z grupy B w urządzeniu 2445 Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53916-U)
mobile phase: [A] 20 mM potassium phosphate, dibasic, pH 6.2; [B] acetonitrile
gradient: 0% B for 0.5 min, to 15% B over 0.3 min; up to 35% B in 1.2 min, 1 min equilibration at 0% B
flow rate: 2.0 mL/min
pressure: 5076 psi (350 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 5 μL
sample: 9 vitamins in water, 10 μg/mL for nicotinic acid and folic acid, 12 μg/mL for thiamine hydrochloride and cyanocobalamin, (20 μg/mL for pyridoxine, 30 μg/mL for riboflavin, 40 μg/mL for niacineamide, 100 μg/mL for calcium pantothenate, 120 μg/mL for biotin)
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Komentarz do analizy
Mieszanina 9 rozpuszczalnych w wodzie witamin z grupy B została rozdzielona na kolumnie Ascentis Express RPA
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Nicotinic acid, ≥99.5% (HPLC)
    Calcium pantothenate, meets USP testing specifications, monograph mol wt. 476.53 (C18H32CaN2O10)
    Pyridoxine hydrochloride, ≥98% (HPLC)
    Thiamine hydrochloride, reagent grade, ≥99% (HPLC)
    Nicotinamide, ≥98.5% (HPLC)
    Biotin, ≥99.0% (T)
    Folic acid, analytical standard
    Cyanocobalamin (B12), analytical standard
    Riboflavin (B2), analytical standard
    Zobacz wszystko (9)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)