Key Documents
47861
Riboflavin (B2)
analytical standard
Synonim(y):
(−)-Riboflavin, Lactoflavin, Vitamin B2, Vitamin G
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Postać
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type water soluble vitamin
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
290 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
Klucz InChI
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Pyridoxine hydrochloride, ≥98% (HPLC); Nicotinamide, ≥98.5% (HPLC); Thiamine hydrochloride, reagent grade, ≥99% (HPLC); Biotin, ≥99.0% (T); Folic acid, analytical standard; Cyanocobalamin (B12), analytical standard; Riboflavin (B2), analytical standard
Protokoły
RP-Amide and HILIC, both amenable to the analysis of polar compounds, were successfully used to resolve several beverage components, including sugars, vitamins, sweeteners, preservatives, and caffeine.
Separation of Pyridoxine; Nicotinamide; Nicotinic acid; Folic acid; (−)-Riboflavin, meets USP testing specifications; L-Ascorbic acid