Kluczowe dokumenty
47865-U
Nicotinamide (Niacinamide)
analytical standard
Synonim(y):
Nicotinamide, NAM, NIC, Niacinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin B3, Vitamin PP
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type water soluble vitamin
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
128-131 °C (lit.)
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
Klucz InChI
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PARP1(142) , SIRT2(22933)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Pyridoxine hydrochloride, ≥98% (HPLC); Nicotinamide, ≥98.5% (HPLC); Thiamine hydrochloride, reagent grade, ≥99% (HPLC); Biotin, ≥99.0% (T); Folic acid, analytical standard; Cyanocobalamin (B12), analytical standard; Riboflavin (B2), analytical standard
Protokoły
RP-Amide and HILIC, both amenable to the analysis of polar compounds, were successfully used to resolve several beverage components, including sugars, vitamins, sweeteners, preservatives, and caffeine.
Separation of Pyridoxine; Nicotinamide; Nicotinic acid; Folic acid; (−)-Riboflavin, meets USP testing specifications; L-Ascorbic acid
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
47865-U | 4061835559954 |