Kluczowe dokumenty
BP460
Nicotinamide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
NAM, NIC
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
BP
rodzina API
nicotinamide
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
BP
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
128-131 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
Klucz InChI
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nikotynamid, należący do rodziny rozpuszczalnych w wodzie witamin z grupy B, jest zwykle wytwarzany z kwasu nikotynowego (witaminy B3). Jest on często obecny w produktach spożywczych. Doniesiono, że jest skuteczny w leczeniu pelagry, łuszczycy, schizofrenii i cukrzycy typu I. Wykazano również, że ma działanie przeciwzapalne.
Zastosowanie
Stosowany również w monografiach takich jak
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)