Merck
BP414
Thiamine mononitrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Thiamine nitrate, Vitamin B1 nitrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17N5O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.36
Beilstein:
3857790
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
BP
rodzina API
thiamine
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
BP
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+]([O-])=O.CC1=NC=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C(N)=N1
InChI
1S/C12H17N4OS.NO3/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;2-1(3)4/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);/q+1;-1
Klucz InChI
UIERGBJEBXXIGO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej. Monoazotan tiaminy jest syntetyczną stabilną formą soli azotanowej witaminy B1, która została wykorzystana do przygotowania i oznaczenia różnych preparatów multiwitaminowych.
Zastosowanie
Monoazotan tiaminy BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Witaminy B i C WstrzyknięcieThiamine
  • WstrzyknięcieThiamine
  • Tabletki
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 100 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    produkt powiązany
    Numer produktu
    Opis
    Cennik
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 1
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)