Kluczowe dokumenty
Y0001749
Thiamine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Thiamine hydrochloride, Aneurine hydrochloride, Vitamin B1 hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
thiamine
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
Klucz InChI
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Thiamine is a water-soluble vitamin-B complex, naturally available in fruits, vegetables and poultry.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)