Merck
Y0000467
Thiamine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Aneurine hydrochloride, Vitamin B1 hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17ClN4OS · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.27
Beilstein:
3851771
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
thiamine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
250 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
Klucz InChI
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydającej farmakopei.
Chlorowodorek tiaminy to rozpuszczalna w wodzie witamina należąca do grupy witamin B-kompleks. Może występować zarówno jako półwodzian, jak i niestechiometryczny hydrat. Ogólnie może działać jak koenzym w reakcjach biochemicznych związanych z metabolizmem węglowodanów.
Zastosowanie
Niniejszy standard referencyjny Farmakopei Europejskiej jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
High-performance liquid chromatography method for the simultaneous determination of thiamine hydrochloride, pyridoxine hydrochloride and cyanocobalamin in pharmaceutical formulations using coulometric electrochemical and ultraviolet detection
Marszall LM, et al.
Journal of Chromatography A, 1094(1-2), 91-98 (2005)
Ashish K Singh et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 38(7), 2127-2137 (2014-06-17)
Chronic ethanol (EtOH) consumption is associated with oxidative tissue damage, decrease in antioxidant enzyme activities, and increase in hepatic and plasma lipids. This study investigates the effect of modified probiotic Escherichia coli Nissle 1917 (EcN) secreting pyrroloquinoline quinone (PQQ) against
Katherine R Heal et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(22), 2398-2404 (2014-10-11)
Vitamin B(12) is an essential nutrient for more than half of surveyed marine algae species, but methods for directly measuring this important cofactor in seawater are limited. Current mass spectrometry methods do not quantify all forms of B(12), potentially missing
Qiang Zhang et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(10), 1656-1662 (2014-07-27)
The clinical development of fedratinib, a Janus kinase (JAK2) inhibitor, was terminated after reports of Wernicke's encephalopathy in myelofibrosis patients. Since Wernicke's encephalopathy is induced by thiamine deficiency, investigations were conducted to probe possible mechanisms through which fedratinib may lead
Marcela Cristina de Moraes et al.
Journal of chromatography. A, 1379, 1-8 (2015-01-13)
Prion diseases are characterized by protein aggregation and neurodegeneration. Conversion of the native prion protein (PrP(C)) into the abnormal scrapie PrP isoform (PrP(Sc)), which undergoes aggregation and can eventually form amyloid fibrils, is a critical step leading to the characteristic