Kluczowe dokumenty
R0600000
Riboflavin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(−)-Riboflavin, Lactoflavin, Vitamin B2, Vitamin G
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
fermentation/recombinant (Bacillus subtilis)
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
riboflavin
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
290 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
Klucz InChI
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Opis ogólny
Riboflavin is a type of vitamin B that plays a vital role in human nutrition and growth. It finds potential applications in biochemical redox reactions and is present in several foodstuffs, energy drinks, and vitamin formulations.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)