Key Documents
PHR1297
Phosphated Riboflavin (Riboflavin Sodium Phosphate)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt hydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 459
traceable to Ph. Eur. R0630000
traceable to USP 1535700
rodzina API
riboflavin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)