Merck
Y0001635
Diclofenac for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Diclofenac sodium salt, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10Cl2NNaO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
diclofenac
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
Klucz InChI
KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Diklofenak do badania przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Standard NSAID and cyclooxygenase (COX) inhibitor. Major metabolites are 4´-hydroxydiclofenac and 5´-hydroxydiclofenac. Has been used as substrate selective for CYP2C9.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
George M Martin et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 11(5), 600-608 (2012-04-25)
Diclofenac sodium 3% gel (Solaraze®) gained US approval for the treatment of actinic keratosis (AK) more than 10 years ago. Since the publication of the pivotal phase 3 studies, numerous clinical studies have assessed use of this therapy in a
R N Brogden et al.
Drugs, 20(1), 24-48 (1980-07-01)
Diclofenac sodium, a phenylacetic acid derivative, is a non-steroidal, anti-inflammatory, analgesic agent advocated for use in rheumatoid arthritis, degenerative joint disease, ankylosing spondylitis and allied conditions, and in the treatment of pain resulting from minor surgery, trauma and dysmenorrhoea. Published
D Aygün et al.
Histology and histopathology, 27(4), 417-436 (2012-03-01)
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are widely used for the purpose of anti-inflammation, antipyretic, and analgesia. For this aim, they are used for the alleviation of pain, fever, and inflammation associated with rheumatoid arthritis, sports injuries, and temporary pain. However, treatment
Paul L McCormack et al.
Drugs, 68(1), 123-130 (2007-12-18)
*A new formulation of the nonselective NSAID diclofenac sodium suitable for intravenous bolus injection has been developed using hydroxypropyl beta-cyclodextrin as a solubility enhancer (HPbetaCD diclofenac). * HPbetaCD diclofenac intravenous bolus injection was shown to be bioequivalent to the existing
R E Small
Clinical pharmacy, 8(8), 545-558 (1989-08-01)
The pharmacology, pharmacokinetics, clinical efficacy, adverse effects, and dosage of diclofenac sodium are reviewed. Diclofenac, the first nonsteroidal anti-inflammatory agent (NSAID) to be approved that is a phenylacetic acid derivative, competes with arachidonic acid for binding to cyclo-oxygenase, resulting in