Merck
PHR2445
Supelco
Diclofenac Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Diklofenak sodowy Zanieczyszczenie C (Ph. Eur.)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11Cl2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.14
Beilstein:
2859040
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
diclofenac
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1=C(NC2=CC=CC=C2CO)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2
Klucz InChI
HFLGAAAKRFLWLN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)