Merck
PHR2443
Supelco
Diclofenac Impurity E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2-Oxindole, 2-Indolinone, Oxindole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
Beilstein:
114692
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
diclofenac
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 100 mg
bp
227 °C/73 mmHg (lit.)
mp
123-128 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H7NO/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
Klucz InChI
JYGFTBXVXVMTGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC4536 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)