Key Documents
BP828
N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-indolinone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, NSC 621845
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
opis
API family: aceclofenac
rodzina API
aceclofenac, diclofenac
Postać
solid
jakość
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1=C(N2C(CC3=C2C=CC=C3)=O)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C14H9Cl2NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2
Klucz InChI
JCICIFOYVSPMHG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Also used in monographs such as:
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)