Key Documents
Y0001094
Aceclofenac for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Aceclofenac, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid carboxymethyl ester;
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
aceclofenac
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C16H13Cl2NO4/c17-11-5-3-6-12(18)16(11)19-13-7-2-1-4-10(13)8-15(22)23-9-14(20)21/h1-7,19H,8-9H2,(H,20,21)
Klucz InChI
MNIPYSSQXLZQLJ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PTGS2(5743)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)