Y0000085
Aceclofenac impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Oxo-2-(phenylmethoxy)ethyl 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]benzeneacetate, Benzyl {{{2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl}acetyl}oxy}acetate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
opis
API family: aceclofenac
rodzina API
aceclofenac
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C23H19Cl2NO4/c24-18-10-6-11-19(25)23(18)26-20-12-5-4-9-17(20)13-21(27)30-15-22(28)29-14-16-7-2-1-3-8-16/h1-12,26H,13-15H2
Klucz InChI
RLKZSYGBKCIRFJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)